missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Glycérol Difco™
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
Le glycérol est un alcool visqueux, hautement purifié et fermentable souvent utilisé pour compléter la base des milieux de culture (p. ex. gélose). Le glycérol est mélangé dans la solution avec la base de culture pour favoriser la croissance d’une grande variété de microorganismes.
- Numéro CAS : 56-81-5
- Numéro EC : 200-289-5
- Formule chimique : C3H8O3
- Masse molaire : 92,09g/mol
- Densité : 1,261 g/cm3
- Solubilité dans l’eau : miscible
- Viscosité : 1,412 Pa•s
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO / DIS, 11014 |
| Couleur | Incolore |
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Additif | Glycérol |
| Forme | Liquide très visqueux |
| À utiliser avec (application) | Milieux de conservation bactériens et dans l’isolement et la culture de nombreux organismes |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu