missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Gélose entérique Hektoen Difco™
Click to view available options
:
Gélose entérique Hektoen ; Quantité : 10 kg
Description
- Gélose entérique Hektoen pour l’isolement sélectif et différentiel de Salmonella et de Shigella à partir d’autres bacilles entériques à Gram négatif.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9, SMD |
| Forme | Dehydrated |
| Type de milieu | Gélose HE |
| Formule | Protéose peptone 12 g/l, extrait de levure 3 g/l, sels biliaires n° 3 9 g/l, lactose 12 g/l, saccharose 12 g/l, salicine 2 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, thiosulfate de sodium 5 g/l, citrate d’ammonium ferrique 1,5 g/l, gélose 14 g/l, bleu de bromothymol 65 mg/l, fuchsine acide 0,1 g/l |
| Quantité | 10 kg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Pail Hektoen Enteric Agar 10Kg
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Bile Salts No. 3, Ammonium iron(III) citrate
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu