Learn More
BD Bouillon de levure et moisissure m vert BBL™
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
Le bouillon levure et moisissure m vert est une modification du milieu liquide, bouillon levure et moisissure, qui a été développé pour améliorer l’efficacité de la détection et du dénombrement des champignons dans le sucre et d’autres matériaux par la méthode du filtre à membrane. La formule révisée contient le colorant indicateur, vert de bromocrésol.
Spécification
Spécification
| Type de bouillon | Bouillon de levure et moisissure m vert |
| Détecte | Champignons |
| Forme | Solide |
| À utiliser avec (application) | Détection des champignons dans l’analyse courante de boissons |
| Conditions d’incubation | 30° à 35°C pendant 2 jours |
| Méthode de purification | Méthode de filtration à membrane |
| Quantité | 500 g |