Learn More
BD Bouillon nutritif Difco™
Code produit. 10679125
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10679125
Marque: BD 234000
Edge
Milieu à usage général pour la culture de micro-organismes ayant des besoins nutritionnels non exigeants
  • Format déshydraté
  • Bouillon nutritif
  • À usage général
  • 500 g (1 chacun)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouillon nutritif
Forme Déshydraté
À utiliser avec (application) Milieu à usage général pour la culture de micro-organismes ayant des besoins nutritionnels non exigeants
Quantité 500 g