Learn More
BD Gélose de Sabouraud au dextrose Difco™
Code produit. 12790187
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
1 pièce
10kg
500g
Code produit. 12790187
Marque: BD 211661
Rendue plus sélective pour les champignons par l’ajout d’antimicrobiens. La gélose Sabouraud dextrose BD™ Difco™ est un milieu à usage général utilisé pour la culture de levures, moisissures et microorganismes aciduriques. Elle est également recommandée pour l’analyse des cosmétiques et des aliments.
La gélose Sabouraud dextrose Difco™ est un milieu de culture déshydraté utilisé dans les procédures qualitatives pour la culture de champignons pathogènes et non pathogènes, en particulier de dermatophytes.
  • L’ajout d’antimicrobiens est une modification conçue pour augmenter l’inhibition bactérienne.
  • Le faible pH d’environ 5,6 est favorable à la croissance des champignons et légèrement inhibiteur de la contamination des bactéries dans les échantillons cliniques.
  • Les chapitres généraux 61 et 62 de l’USP décrivent les méthodes de test pour l’utilisation de la gélose Sabouraud dextrose lors des tests de dénombrement microbien et des tests pour l’isolement de Candida albicans à partir de produits pharmaceutiques non stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP
Couleur Beige
Contenu et stockage 2 à 25°C
Forme Déshydraté
Type de milieu Gélose de Sabouraud dextrose
Type de produit Gélose de Sabouraud dextrose
Formule Produit de digestion peptique de tissu animal 5 g/l, produit de digestion pancréatique de caséine 5 g/l, dextrose 40 g/l, gélose 15 g/l
À utiliser avec (application) Culture de champignons pathogènes et non pathogènes, en particulier les dermatophytes
Type d’emballage Seau
Quantité 2 kg