Learn More
Gibco™ Difco™ Yeast Extract, ultra-filtered (UF)
Code produit. 16219741
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
500g
Code produit. 16219741
Marque: Gibco™ 210934
Les extraits de levure Difco™ sont des concentrats de la partie hydrosoluble des cellules de Saccharomyces cerevisiae autolysées dérivés de la levure de boulanger.
  • Les extraits de levure Difco sont des concentrats de la partie hydrosoluble des cellules de Saccharomyces cerevisiae autolysées dérivés de la levure de boulanger
  • Ces produits exempts de composants d’origine animale sont adaptés à une utilisation comme compléments alimentaires multifonctionnels dans les applications de culture de cellules de mammifères, de fermentation microbienne et de culture de cellules d’insectes
  • L’extrait de levure fournit des vitamines, des acides aminés, des peptides et des glucides essentiels hydrosolubles à tous types de formulations de milieux
  • L’extrait de levure Difco à faible poussière (LD) a été conçu pour limiter la quantité de poussière générée par rapport aux autres extraits de levure séchée par pulvérisation
  • Il est ultra-filtré et spécialement conçu pour les applications de culture cellulaire de mammifères
  • Avec son faible taux d’endotoxines et sa forte teneur en vitamines B produites naturellement, il peut être utilisé efficacement pour réduire le besoin de sérum de veau fœtal
  • Son niveau d’endotoxine est inférieur ou égal à 500 UE/g
  • À conserver au frais et au sec, dans des récipients bien scellés, entre 2°C et 25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Ce produit ne contient pas de PAD; ce produit ne contient pas65 de produits chimiques de proposition; Classe de danger SIMDUT - Non contrôlé - Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la SDD contient toutes les informations requises par le RPC
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de cellule Bactéries, insectes, mammifères
Type de culture Mammifères, insectes, microbiens
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
À utiliser avec (application) Applications de culture de cellules de mammifères, de microbes, de vaccins et d’insectes
Gamme de produits Difco
Quantité 10 kg
Source Levure, sans composants d’origine animale