Learn More
Gibco™ Difco™ Yeast Extract, ultra-filtered (UF)
Code produit. p-8838006
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
500g
Code produit. 16289731
Marque: Gibco™ 210929
Les extraits de levure Difco™ sont des concentrats de la partie hydrosoluble des cellules de Saccharomyces cerevisiae autolysées dérivés de la levure de boulanger.
  • Extrait de levure ultrafiltré spécialement conçu pour les applications de culture de cellules de mammifères
  • Avec son faible taux d’endotoxines (inférieur ou égal à 500 EU/g) et sa forte teneur en vitamines B produites naturellement, il peut être utilisé efficacement pour réduire le besoin de sérum de veau fœtal
  • Les extraits de levure sont des concentrats de la partie hydrosoluble des cellules de saccharomyces cerevisiae autolysées
  • Les extraits de levure Gibco sont dérivés de la levure de boulanger
  • Ces produits sans composant d’origine animale sont adaptés à une utilisation comme complément alimentaire multifonctionnel dans les applications de culture de cellules de mammifères, de fermentation microbienne et de culture cellulaire d’insectes
  • L’extrait de levure fournit des vitamines, des acides aminés, des peptides et des glucides essentiels hydrosolubles à tous types de formulations de milieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité LUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de cellule Bactéries
Type de culture Mammifères, insectes, microbiens
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Format Flacon
À utiliser avec (application) Culture cellulaire et fermentation microbienne, procédé de culture tissulaire
Gamme de produits Difco
Quantité 500 g
Source Aucun composant d’origine animale