Learn More
Chlorhydrate de difénidol, Mikromol™
Code produit 17962706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962706 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17962706 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3053.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de difénidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Difenidol Hydrochloride
CAS 3254-89-5
Noms d’analytes ou de composants Difenidol Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H27 N O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ansmin, Cefadol, Celmidol, Difenidol hydrochloride, Difenidolin, Diphenidol hydrochloride, Maniol, Mecalmin, Pineroro, SKF 478A, Satanolon, Tenesdol, Vontrol, Wansar, 1-Piperidinebutanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Piperidinebutanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), SKF-478A
Formule InChI InChI=1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H
SMILES Cl.OC(CCCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 1,1-difenil-4-piperidin-1-ilbutan-1-ol;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 345.91
Quantité 250 mg
Poids de la formule 345,1859 g/mol