Learn More
Diflubenzuron 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324489 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324489 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12630000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Noms d’analytes ou de composants Diflubenzuron
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H9 Cl F2 N2 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
Nom IUPAC N-[(4-chlorophényl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 310.68
Quantité 1 mL
Poids de la formule 310,0321 g/mol