Learn More
Diflubenzuron 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323343 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323343 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12630000AC1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Noms d’analytes ou de composants Diflubenzuron
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C14 H9 Cl F2 N2 O2
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
Nom IUPAC N-[(4-chlorophényl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Solvent or Matrix Acétone
Poids moléculaire (g/mol) 310.68
Quantité 1 mL
Poids de la formule 310,0321 g/mol