Learn More
Diflubenzuron, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321204 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321204 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC12630000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Noms d’analytes ou de composants Diflubenzuron
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C14 H9 Cl F2 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
Nom IUPAC N-[(4-chlorophényl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 310.68
Quantité 100 mg
Poids de la formule 310,0321 g/mol