Learn More
Valérate de diflucortolone, Mikromol™
Description
Valérate de diflucortolone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diflucortolone Valerate |
| CAS | 59198-70-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Diflucortolone Valerate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C27 H36 F2 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Diflucortolone Valerate, Diflucortolone 21-valerate, Diflucortolone valerate, Neriforte, Nerisona, Nerisone, Nerisone Forte, Temetex, Texmeten, Travazol, (6alpha,11beta,16alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-21-[(1-oxopentyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H36F2O5/c1-5-6-7-23(33)34-14-21(31)24-15(2)10-17-18-12-20(28)19-11-16(30)8-9-26(19,4)27(18,29)22(32)13-25(17,24)3/h8-9,11,15,17-18,20,22,24,32H,5-7,10,12-14H2,1-4H3/t15-,17+,18+,20+,22+,24-,25+,26+,27+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC(=O)OCC(=O)[C@H]1[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nom IUPAC | [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] pentanoato |
| Afficher plus |