Learn More
Métabolite du diflufénican AE B107137 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314922
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30314922 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314922 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12631010AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diflufenican Metabolite AE B107137
CAS 36701-89-0
Noms d’analytes ou de composants Diflufenican Metabolite AE B107137
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H8 F3 N O3
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Diflufenican Metabolite AE B107137, 2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(3-Trifluoromethylphenoxy)nicotinic acid, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-
Formule InChI InChI=1S/C13H8F3NO3/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)20-11-10(12(18)19)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,18,19)
SMILES OC(=O)c1cccnc1Oc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nom IUPAC acide 2-[3-(trifluorométhyl)phénoxy]pyridine-3-carboxylique
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 283.2
Quantité 1 mL
Poids de la formule 283.0456 g/mol