Learn More
Diflunisal, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diflunisal |
| CAS | 22494-42-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Diflunisal |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H8 F2 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 3-Biphenylcarboxylic acid, 2',4'-difluoro-4-hydroxy-, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid, Adomal, Difludol, Diflunisal, Diflusinal, Dolisal, Doloban, Dolobid, Dolobis, Flovacil, Fluniget, Fluodonil, Flustar, MK 647 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | OC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F |
| Afficher plus |