Learn More
Diflunisal, Mikromol™
Code produit 17982246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982246 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17982246 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3050.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Diflunisal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diflunisal
CAS 22494-42-4
Noms d’analytes ou de composants Diflunisal
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H8 F2 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 3-Biphenylcarboxylic acid, 2',4'-difluoro-4-hydroxy-, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid, Adomal, Difludol, Diflunisal, Diflusinal, Dolisal, Doloban, Dolobid, Dolobis, Flovacil, Fluniget, Fluodonil, Flustar, MK 647
Formule InChI InChI=1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
Nom IUPAC Acide5-(2,4-difluorophényl)-2-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 250.2
Quantité 250 mg
Poids de la formule 250,0442 g/mol