Learn More
Molecular Probes™ DiFMU (6,8-Difluoro-7-Hydroxy-4-Methylcoumarin), reference standard
Description
Le DIFMU peut être utilisé comme étalon de référence pour les substrats d’éther, d’ester et de phosphate dérivés de ce colorant bleu fluorescent.
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 mg |
| Type de produit | Norme de référence |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Marqueur ou colorant | DiFMU |
| Type d’étiquette | Colorants coumarine |