Learn More
Cytiva Gel DIGE et kit de tampons DIGE
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Incolore
Forme:
Solide et liquide
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
Includes
Kit : 2 tampons d’anode de 125 ml ; 4 tampons de cathode de 125 ml ; 12 tubes de solution d’étanchéité d’agarose
- L’utilisation du gel DIGE avec le kit de tampons DIGE produit des cartes avec une meilleure reproductibilité que les autres gels de polyacrylamide coulés à la main, réduisant ainsi la variation technique entre les gels
- prêts à l’emploi
- Longue durée de conservation
- Élimine la nécessité de fabriquer des tampons, de couler des gels et de nettoyer des plaques en verre
- Offre la qualité et les performances du système Laemmli : reproductibilité, commodité et gain de temps
- Doit être utilisé avec le kit de tampons DIGE
- Gel de polyacrylamide à faible fluorescence précoulé à 12,5 %
- Coulé dans une cassette en verre à faible fluorescence développée pour l’électrophorèse bidimensionnelle quantitative (2-D DIGE)
- Solide
- Dimensions : 10 x 7,7 x 0,03 po (255 x 196 x 1 mm)
- Système à deux tampons conçu pour la migration simultanée d’un maximum de douze gels DIGE
- Contient la quantité de réactifs nécessaire pour un seul cycle, jusqu’à 12 gels DIGE
- Liquide
Spécification
Spécification
| Description | Le gel DIGE est un gel de polyacrylamide prémoulé dans une cassette de verre à faible fluorescence. |
| Tampon | Tampon à base de pipéridinopropionamide (PPA) |
| Couleur | Incolore |
| Type de produit | Kit de gel et tampon DIGE |
| Plage de séparation | 12 à 120 kDa |
| Forme | Solide et liquide |
| À utiliser avec (application) | Applications industrielles : chimie analytique, recherche pour l’analyse différentielle des protéines |
| Contenus des kits | Tampons de migration et solution de scellement pour fixer les gels DryStrip immobilinetrade; (bandelettes ipg) sur le dessus du gel de polyacrylamide |
| Quantité | Kit 1 : 2 tampons d’anode de 125 ml ; 4 tampons de cathode de 125 ml ; 12 tubes de solution de scellement à l’agarose |
| Conditions de stockage | 2 à 8deg;C |
Sécurité et traitement
Mention de danger
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 90% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 90% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.