Learn More
Cole-Parmer™ Kit Digi-Mantle
Code produit. p-7083410
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 à 250 ml
1 000 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11778342
Marque: Cole-Parmer™ 3620415
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet d’agiter et de chauffer un flacon à fond rond grâce à un contrôle électronique précis. Le kit Electrothermal™ Digi-Mantle permet une mesure exacte de la température et de l’agitation.
• Régulateur OMCA adapté à des cartouches chauffantes de différentes capacités, conception interchangeable
• Capacité de flacon à fond rond de 100 à 250 ml
• Boîtier ventilé garantissant un extérieur froid au toucher
• Stabilité d’agitation accrue et vitesses de 100 à 2000 tr/min.
• Régulateur avec menus d’affichage et interface à pavé tactile
• Témoins lumineux d’alimentation, d’agitation et de chauffage
• Fourni avec tige support (REMARQUE : pinces non fournies)
• Certification CE
Spécification
Capacité 100 à 250 ml
Capacité (métrique) 100 à 250 ml
À utiliser avec Round Bottom Flasks
Dimensions (L x l x H) 300 x 300 x 650mm
Hauteur (impériale) 25.6 in.
Hauteur (métrique) 650 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Tension 230 V ou 115 V
Matériau Aluminium à revêtement poudre
Vitesse 100 à 2 000 tr/min
Poids (métrique) à l’expédition 3.1 kg
Poids (impériale) emballé 6.8 lb.
Largeur (impériale) 11.8 in.
Largeur (métrique) 300 mm
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) 450°C
Capacité (impériale) 3.4 to 8.5 oz.
Température (impériale) 842°F