Learn More
Cole-Parmer™ Sondes de thermistance série 400 Digi-Sense™ avec poignées
Click to view available options
Longueur (impériale):
69,5 in
123,75 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les sondes sont isolées électroniquement et possèdent une fiche mono ¼” (sauf indication contraire).
- Les sondes sont conçues pour plusieurs applications|Les sondes revêtues d’époxy peuvent être utilisées dans les immersions liquides.
- Constante de temps : 1-4 secondes ou plus
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
Garantie
6 mois
Spécification
Spécification
| Type | Sonde |
| Étalonnage | Sans étalonnage |
| Description | Sonde de thermistance de pénétration, fiche phono 4 po de long, 0,188 po de diamètre, câble à bobine de 5 pi |
| Comprend | Câble à bobine de 5 pi avec fiche phono de1/4 po |
| Certifications/Conformité | Néant |
| Matériau | Gaine en acier inox (316), poignée en plastique ABS |
| Types de capteur | Thermistance série 400 |
| Garantie | 6 mois |
| À utiliser avec (application) | Solides mous et semi-mous |
| À utiliser avec (équipement) | Thermomètres à thermistance préétalonnés avancés Digi-Sense (20250-93, 20250-94) |
| Afficher plus |