Learn More
Cole-Parmer™ Minuteur/horloge 2 canaux à grand/double affichage Digi-Sense™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Plage de durée:
Jusqu’à 24 heures
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’horloge/minuteur à grand affichage dispose d’un double écran LCD qui s’incline pour faciliter la visualisation.
- Deux canaux peuvent être utilisés et affichés simultanément.
- Utilisez les deux canaux pour compter à rebours ou utilisez un canal pour compter en incrémentant et l’autre à rebours.
- L’horloge intégrée affiche l’heure de la journée aux formats 12 ou 24 heures.
- La minuterie rappelle l’heure précédemment réglée.
- Une alarme de 70 dB retentit à la fin du compte à rebours ; s’arrête d’un simple appui sur un bouton.
- Le minuteur affiche le temps écoulé depuis la fin du compte à rebours.
- Placez le minuteur sur le plan d’examen ou fixez-le sur le mur à l’aide du support double-face ou des vis (les deux sont inclus).
- Comprend un support de montage mural et une pile AAA.
Spécification
Spécification
| Plage de durée | Jusqu’à 24 heures |
| Alarms | 1 min. Bip continu |
| Précision | plusmn; 0,01% |
| Résolution | 1 s |
| Affichage | LCD |
| Description | Minuteur/horloge 2 canaux à grand/ double affichage |
| Nbre de canaux | 2 |
| Largeur (métrique) | 9,5cm |
| Hauteur (impériale) de l’écran | 1 po |
| Hauteur (métrique) | 14 cm |