Learn More
Digi-Sense™ Thermoanémomètre à hélice CFM/CMM professionnel pré-étalonné
Click to view available options
Débit d’air:
80 à 5900 ppm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Capteur de sonde à hélice avec câble de 3,9 pi (1,2 m), boîte de transport, une pile 9 V et rapport d’étalonnage à traçabilité NIST avec données fournies par InnoCal.
- Fiabilité des mesures garanties
- Préétalonnés conformément aux normes de traçabilité NIST par InnoCal
- Les unités de mesure sélectionnées par l’utilisateur (pi/min, m/s, mph, km/h, nœuds, PCM et MCM) éliminent le besoin de conversion
- Mesure les vitesses d’air jusqu’à 5900 pi/min (30 m/s) et couvre une large gamme d’applications
- Mesure le débit d’air jusqu’à 999 900 PCM (999 900 MCM)|Grand écran LCD à 4 chiffres double fonction avec rétroéclairage pour faciliter la lecture
- La mise hors tension automatique prolonge la durée de vie de la pile
- S’adapte aisément à votre main
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Type | Thermoanémomètre à hélice |
| Précision | ±(3 % + 40 pi/min ou 0,2 m/s) |
| Débit d’air | 80 à 5900 ppm |
| Matériau du coffret | Plastic |
| Type de gaz | Air |
| Couleur | Bleu, gris |
| Description | Thermoanémomètre à hélice PCM/MCM professionnel avec étalonnage à traçabilité NIST |
| À utiliser avec (application) | CVC ou environnements extérieurs |
| Hauteur (impériale) | 2 in |
| Hauteur (métrique) | 5,1 cm |
| Afficher plus |