Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres à thermocouple professionnel préétalonné Digi-Sense™
Code produit. 15890026
Click to view available options
Modèle:
2 canaux
Stockage de données:
Néant
Longueur (métrique):
29,21 cm
40,64 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15890026
Marque: Digi-Sense™ 2025017
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Sonde de température à fils à bille de type K (une pour chaque sortie), mallette de transport dure, une pile 9 V et rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal. Les modèles d’enregistrement des données 20250-19 et -20 comprennent également un câble USB et le logiciel.
Leur construction solide et robuste les protège contre les chocs et les parois des cuves
La garantie de mesures fiables ! Préétalonnées conformément aux normes de traçabilité NIST ∣ L’horodatage relatif fournit une référence temporelle pour les événements majeurs ∣ La fonction de décalage électronique permet de compenser les erreurs de sonde ∣ Le port d’entrée IR permet des mesures sûres et sans contact avec la baguette IR en option
Garantie
2 ans
Spécification
Hauteur (impériale) 8 in.
Hauteur (métrique) 20.32 cm
Comprend Type K bead wire temperature probe (one for each input), hard carrying case, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
Longueur (métrique) 29,21 cm
Matériau Plastic
Modèle 2 canaux
Type de sonde Thermocouple de type K
Résolution 0.1° 1° above 1000°
Type de produit Thermomètre thermocouple à 2 entrées
Stockage de données Néant
Température max. (impériale) 2500°F
Température max. (métrique) 1372°C
Température (impériale) min. -328°F
Température min. (métrique) -200°C
Plage de températures (impériale) -328°F à +2501°F
Plage de températures (métrique) -200°C à +1372°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Any Type-K thermocouple probe with miniconnector
Type de batterie 9V
Précision Above -148°F (-100°C): ±[0.15% rdg + 1.8°F (1°C)]; Below -148°F (-100°C): ±[0.5% rdg + 3.6°F (2°C)] ; Differentials: ±[0.5% rdg + 1.8°F (1°C)
Affichage Backlit LCD
Largeur (métrique) 40.64 cm