Learn More
Cole-Parmer™ Enregistreurs de données de température USB Digi-Sense™
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Pas d’affichage
Voyants lumineux d’état
Plage d’humidité:
0 à 100%
Aucune surveillance de l’humidité
Plage de températures (métrique):
-200°C à +1370°C
-40°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Chaque enregistreur de données Digi-Sense est prêt à l’emploi avec un logiciel, un clip de montage et des instructions faciles à suivre.
- Les applications prévues comprennent la surveillance des environnements pharmaceutique, agroalimentaire, de stockage et de bureau, de musée, de laboratoire et de transport.
- La facilité d’utilisation et le prix abordable font de ces instruments un outil idéal pour tout besoin de surveillance précise de la température.
- Le logiciel intuitif prend en charge deux modes d’affichage des données et une puissante fonction de mise à l’échelle et de mise en panoramique des données. Les données peuvent être téléchargées dans des formats compatibles avec les feuilles de calcul pour une analyse ou être imprimées graphiquement.
- Le boîtier en polycarbonate durable, les capteurs de précision et l’électronique sont couverts par une garantie de 2 ans.
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Type | Enregistreur de données, température / HR USB |
| Type d’affichage | Pas d’affichage |
| Mémoire des données | 32 000 relevés (16 000/canaux) |
| Étalonnage | Sans étalonnage |
| Types d’alarme | Élevé / faible, sélectionnable, Selectable |
| Software Type | Configuration, surveillance en temps réel, acquisition de données, analyse de données |
| Type de batterie | Lithium 3,6 V, 1/2 AA |
| Autonomie de la batterie | 1 an en général |
| Comprend | Logiciel, clip de montage et matériel, housse de protection en plastique et pile. |
| Canaux | 2 |
| Afficher plus |