Learn More
Mitutoyo™ IMPRIMANTE STATISTIQUE AVEC RS232 imprimante statistique
Code produit. 11711794
Encompass
Click to view available options
:
IncIudes: Timer Function
Code produit. 11711794
Marque: Mitutoyo™ 2645045D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Imprimante statistique
• Pour trace écrite des mesures
• Imprimante statistique
• Descriptif en page 1859
• Imprimante statistique horodatée
• Acquisition automatique à intervalle préprogrammé ou par pression de la touche Data sur l'instrument
• Statistique et histogramme: mémorisation de 9999 mesures
• Fonctions statistiques (moyenne, nombre de mesures, valeurs minimale et maximale, écart type, nombre de mesures hors limite, pourcentage de mesure hors limites, capabilité) et des histogrammes
• Papier thermique, impression garantie 5 ans
• Alimentation pile ou secteur.
Spécification
Comprend Timer Function
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.