Learn More
Mitutoyo™ Calibre d’épaisseur rapide Digimatic
Code produit. p-8009787
Encompass
Click to view available options
Plage:
de 0 à 10 mm
de 0 à 12 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11762425
Marque: Mitutoyo™ 547360
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Comparateur d'épaisseur
• Pour film, papier, carton, tôle..
• Résolution jusqu'à 1μm
• La pression exercée sur l'échantillon via le levier de commande est assurée par un ressort taré
• La déformation du matériau est constante pour des mesures reproductibles
• Le col de cygne correspond à la profondeur disponible dans la poignée
• Comparateur pour cylindre
• Pour mesurer l'épaisseur de la paroi de tubulures, cylindre, canalisation…
• Touche supérieure plate φ 3mm, touche inférieure bille φ 3,5mm
• Comparateur
Spécification
Affichage Numérique
Plage de 0 à 10 mm
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.