Learn More
Medline Scientific™ Caméra numérique
Click to view available options
Résolution:
2 048 x 1 536
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | microscopy |
| Pixels | 3 MP |
| Type de port | USB 2.0 |
| Détails du bloc d’alimentation | USB powered, 2.5w |
| Quantité | 1 Ea. |
| Résolution | 2 048 x 1 536 |
| Types de capteur | 0.5in Sensor |