Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffé numérique série TX100, cuve en acier inoxydable
Code produit. 12757809
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensions (L x l x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Gamme de températures:
0°C à 100°C
de Température ambiante +15° ; à 100°C
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Gamme de températures unitSize
12757809 5 L 330 x 180 x 395 mm de Température ambiante +15° ; à 100°C 1 pièce
12797809 38 L 730 x 333 x 450 mm 0°C à 100°C 1 pièce
12767809 12 L 360 x 330 x 395 mm 0°C à 100°C 1 pièce
12777809 18 L 540 x 330 x 395 mm 0°C à 100°C 1 pièce
12787809 26 L 540 x 330 x 405 mm 0°C à 100°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit. 12757809 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur T100ST5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Modèle économique avec unité de contrôle thermostatique numérique et cuve en acier inoxydable pour des applications simples nécessitant un contrôle précis de la température.
  • Stabilité ±0,05ºC.
  • Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
  • Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
  • Modèle disponible avec / sans pince (pince en T)
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • Coupure fixe en cas de surchauffe
  • Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
  • Alarme visuelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Gamme de températures de Température ambiante +15° ; à 100°C
Circulation externe Non
Matériau Réservoir en acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) 330 x 180 x 395 mm
Tension 120/230 V