Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffé numérique série TX100, cuve en acier inoxydable
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensions (L x l x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Gamme de températures:
0°C à 100°C
de Température ambiante +15° ; à 100°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stabilité ±0,05ºC.
- Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
- Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
- Modèle disponible avec / sans pince (pince en T)
- Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
- Coupure fixe en cas de surchauffe
- Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
- Alarme visuelle
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 18 L |
| Gamme de températures | 0°C à 100°C |
| Circulation externe | Non |
| Matériau | Réservoir en acier inoxydable |
| Dimensions (L x l x H) | 540 x 330 x 395 mm |
| Tension | 120/230 V |