Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffé numérique série TX100, cuve en acier inoxydable
Description
- Stabilité ±0,05ºC.
- Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
- Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
- Modèle disponible avec / sans pince (pince en T)
- Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
- Coupure fixe en cas de surchauffe
- Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
- Alarme visuelle
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 26 L |
| Gamme de températures | 0°C à 100°C |
| Circulation externe | Non |
| Matériau | Réservoir en acier inoxydable |
| Dimensions (L x l x H) | 540 x 330 x 405 mm |
| Tension | 120/230 V |