Learn More
Stuart™ Bains chauffants numériques
Click to view available options
Température (métrique) maximale:
180°C
90°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’affichage LED numérique transparent indique la température réelle / définie du bain
- Le bain plus petit à 90°C est doté d’un bol en acier inoxydable 304 et convient aux applications à faible point d’ébullition
- Doté d’un bol en aluminium revêtu de PTFE, le bain plus grand à 180°C peut être utilisé avec de l’eau et de l’huile et convient aux liquides dont le point d’ébullition est plus élevé
- Affichage numérique précis de la température
- Bol résistant à la corrosion
- Faciles à nettoyer
- Poignée de transport intégrée
- Boîtier externe froid au toucher
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 4,3 L |
| À utiliser avec (équipement) | Stuart&trade ; Évaporateurs rotatifs |
| Affichage | Digital |
| À utiliser avec (application) | Applications à faible point d'ébullition |
| Capacité | Eau |
| Comprend | Boîtier extérieur Cool Touch, poignée de transport intégrée |
| Matériau | Cuvette en acier inoxydable 304 |
| Consommation électrique | 230 VAC, 50 Hz |
| Température (métrique) maximale | 90°C |