Learn More
Fisherbrand™ 150 - Circulateur chauffé avancé et bain d'agitation avec pompe intégrée
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Tension:
220/240 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fournit des performances optimales pour les applications courantes et compliquées nécessitant un contrôle précis de la température jusqu’à un maximum de 150° C.
- Modèle disponible avec ou sans pince en T pour une utilisation indépendante de pratiquement n’importe quel réservoir à côté verticale.
- Stabilité :± 0,01° C/uniformité :± 0,05° C
- Pompe intégrée puissante pour la circulation externe des liquides
- grand écran plein couleur éclairé avec un choix de 5 langues
- Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
- Coupe de température réglable
- Étalonnage de l’utilisateur de 5 points
- Facile à programmer via une interface ou à distance via un PC/ordinateur portable avec un logiciel d’utilisateur
- Sonde à distance facultative
- Autres accessoires, notamment les couvercles, les supports et les glacières d'immersion vendus séparément
Spécification
Spécification
| Communications | Numérique |
| Type de condenseur | Refroidissement par air |
| Puissance de refroidissement | -15° C (avec glacière d’immersion) |
| Débit | 18 l/min |
| Gamme de températures | -50°C à +150°C |
| Type | Cryothermostat |
| Affichage | Écran couleur QVGA TFT |
| Circulation externe | Oui |
| Pression max. | 310 mbar |
| Préréglages de la température | 3 préréglages |
| Afficher plus |