Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour bain sec compact
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Type de bouchon:
Ensemble de cordons avec diverses fiches
Conditionnement:
1 pièce
Description
Améliorez les capacités de votre application grâce aux différents accessoires pour bains à sec compacts Thermo Scientific™.
Garantie : 2 ans
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Type de contrôleur | Contrôle par rétroaction avec PID |
| Éclairage | DEL |
| Type de bouchon | Ensemble de cordons avec diverses fiches |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 95°C |
| Type | Bloc à bain sec |
| Affichage | Numérique |
| Précision de la température | 0.55°C (0.99°F) à 37°C |
| Stabilité de la température | ±0.15 à 37°C |
| Uniformité de la température | ±0.55 à 37°C |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.