Learn More
Thermo Scientific™ Bain sec à agitation chauffant numérique, 0.5°C (0.9°F) à 80°C
Code produit. p-6091910 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15298844
Marque: Thermo Scientific™ 88880028
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Augmentez la polyvalence de votre laboratoire avec notre bain sec à agitation chauffant numérique, qui peut être utilisé comme bain sec, agitateur ou les deux.
Augmentez la polyvalence de votre laboratoire avec le bain à sec à agitation chauffant numérique Thermo Scientific™, qui peut être utilisé comme bain à sec, agitateur ou les deux.
Le contrôle PID garantit la cohérence des résultats d’agitation et un contrôle précis de la température.
  • Plage de vitesses comprise entre 150 et 1 500 tr/min (en fonction du bloc)
  • Stockage de programmes :
    • 10 programmes, jusqu’à 10 étapes par programme
    • La fonction d’agitation par intervalles permet l’agitation et l’absence d’agitation dans le même programme
  • Deux types de modes de minuterie :
    • Démarrage uniquement après que la température a atteint le point de consigne désiré
    • Démarrage immédiatement après le réglage de la minuterie
  • Conception à profil bas
  • Blocs facilement interchangeables disponibles en plusieurs tailles pour une flexbilité maximale
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE
Type de contrôleur Contrôle par rétroaction avec PID
Capacité (métrique) 0,5 ml, 1,5 ml, 50 ml
Éclairage LED
No. of Places 96
Type de bouchon Ensemble de cordons avec diverses fiches
Plage de températures (métrique) Température ambiante + 5°C à 100°C
Type Agitateur à plateforme
Affichage Numérique
Nbre de blocs Non inclus ; À commander séparément
Vitesse 150 à 1,500 tr/min (bloc 96 puits) ; 150 à 1,200 tr/min (blocs pour tubes de 0.5 ml, 1.5 ml et 50 ml)
Précision de la température 0.5°C (0.9°F) à 80°C
Garantie 2 ans
Dimensions (L x l x H) 13.1 × 10.9 × 6.7 in (334 × 276 × 170 mm)
Diamètre (métrique) de l’orbite 2 mm
Poids à l’expédition (impériale) 18.3 lb
Poids à l’expédition (métrique) 8.3 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.