Learn More
IKA™ Agitateur magnétique
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8015290 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Modèle:
C-MAG MS 10
C-MAG MS 4
Capacité:
5 L
15 L
Zone de surface de plaque supérieure (métrique):
100 x 100 mm
260 x 260 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10002954
Marque: IKA™ 0003582600
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agite sans chauffer. L’agitateur magnétique IKA™ est doté d’une plaque en céramique résistante aux produits chimiques (acides, bases et solvants).
  • Agitateur magnétique sans chauffage
  • La plaque en céramique offre une excellente résistance chimique.
  • Moteur puissant pour l’agitation de quantités allant jusqu’à 15 l (H2O)
  • Panneau de commande surélevé pour protection contre toute fuite de liquide.
  • Plage de vitesses : 100 à 1500 tr/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 100 à 1 500 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Capacité 15 L
Tension 230 V
Puissance 15/1,5 W
Dimensions (L x l x H) 415 x 300 x 105 mm
Hauteur (métrique) 105 mm
Longueur (métrique) 415 mm
Longueur de la plaque supérieure (métrique) 260 mm
Zone de surface de plaque supérieure (métrique) 260 x 260 mm
Largeur de la plaque supérieure (métrique) 260 mm
Largeur (métrique) 300 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Modèle C-MAG MS 10
Contrôle de la vitesse Échelle 0 à 6
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Type Agitateur magnétique
Poids (métrique) 6 kg