Learn More
Aalborg™ Débitmètre massique numérique
Code produit. 11727629
Click to view available options
Débit d’air:
0 à 10 ml/min.
De 20 à 50 LPM
Modèle:
Débitmètre massique en acier inoxydable
Débitmètre massique pour air total
Débitmètre pour masse numérique
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11727629
Marque: Aalborg™ DFM26SVAL2AA5/3AB03SS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez un système local à quatre boutons et un écran LCD pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités du débitmètre. Le débitmètre massique numérique Aalborg™ prend en charge les réglages automatiques de décalage du zéro des capteurs.
  • Capacité multipoint jusqu’à 255 unités (option pour RS-485)
  • Stocke les données d’étalonnage de dix gaz différents au maximum
  • Prend en charge jusqu’à dix unités de mesure techniques différentes, y compris celles définies par l’utilisateur
  • Le totalisateur à 12 chiffres programmable indique le volume total de gaz
  • Limites d’alarme de débit pour un débit de gaz élevé et faible avec sortie de relais
  • Limites d’alarme de pression pour une pression de gaz élevé et faible avec sortie de relais
  • Limites d’alarme de température pour une température de gaz élevé et faible avec sortie de relais
  • Grand écran LCD graphique 128 x 64 avec clavier à quatre boutons et rétroéclairage
  • Les sorties analogiques et numériques (RS-232 ou RS-485) fonctionnent simultanément
  • Facteurs de conversion internes pour 32 gaz au maximum
  • Ajustement du zéro automatique
  • Tests d’auto-diagnostic
Certifications
NIST
Spécification
Type Débitmètre
Précision ± 1%
Débit d’air 0 à 10 ml/min.
Pression nominale 5 à 100 psi (0,34 à 6,8 bar)
Raccordements Raccords à compression standards de 0,63 cm (0,25 po)
À utiliser avec (application) Programme, enregistre, analyse des débits de divers gaz sur ordinateur via une interface RS-485.
Matériau Stainless Steel
Modèle Débitmètre pour masse numérique
Reproductibilité ± 0,15 % (pleine échelle)
Température (impériale) 32° à 122°F
Température (métrique) 0°C à 50°C