Learn More
Aalborg™ Débitmètre massique numérique
Click to view available options
Débit d’air:
0 à 10 ml/min.
De 20 à 50 LPM
Modèle:
Débitmètre massique en acier inoxydable
Débitmètre massique pour air total
Débitmètre pour masse numérique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Capacité multipoint jusqu’à 255 unités (option pour RS-485)
- Stocke les données d’étalonnage de dix gaz différents au maximum
- Prend en charge jusqu’à dix unités de mesure techniques différentes, y compris celles définies par l’utilisateur
- Le totalisateur à 12 chiffres programmable indique le volume total de gaz
- Limites d’alarme de débit pour un débit de gaz élevé et faible avec sortie de relais
- Limites d’alarme de pression pour une pression de gaz élevé et faible avec sortie de relais
- Limites d’alarme de température pour une température de gaz élevé et faible avec sortie de relais
- Grand écran LCD graphique 128 x 64 avec clavier à quatre boutons et rétroéclairage
- Les sorties analogiques et numériques (RS-232 ou RS-485) fonctionnent simultanément
- Facteurs de conversion internes pour 32 gaz au maximum
- Ajustement du zéro automatique
- Tests d’auto-diagnostic
Certifications
NIST
Spécification
Spécification
| Type | Débitmètre |
| Précision | ± 1% |
| Débit d’air | De 20 à 50 LPM |
| Pression nominale | 5 à 100 psi (0,34 à 6,8 bar) |
| Raccordements | Raccords à compression standards de 0,63 cm (0,25 po) |
| Modèle | Débitmètre pour masse numérique |
| Reproductibilité | ± 0,15 % (pleine échelle) |
| Température (impériale) | 32° à 122°F |
| Température (métrique) | 0°C à 50°C |