Learn More
Ohaus™ Mélangeur à vortex numérique pour microplaques VXMPDG
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Orbite:
3,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le mélangeur à vortex numérique pour microplaques OHAUS est idéal pour les applications nécessitant des résultats reproductibles
- Conçu pour l’agitation de microplaques ou de tubes
- Le mélangeur comprend des commandes tactiles et un écran LED pour obtenir des résultats précis en termes de vitesse (tr/min) et de temps (minutes et secondes)
- Le contrôle par microprocesseur maintient la vitesse définie pour une action de mélange forte et constante
- Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé par l’utilisateur, arrêtera l’unité une fois le temps écoulé
- Choisissez entre deux modes de fonctionnement : Mode 'tactile' qui active le mélange lorsque la tête d’agitation est enfoncée, ou mode 'marche' lors de l’utilisation de l’un des accessoires de microplaque pour un fonctionnement continu
- Convient au fonctionnement en continu
Spécification
Spécification
| Orbite | 3,5 mm |
| Vitesse de rotation | Mode marche : 300 à 2 500 tr/min, Mode tactile : 300 à 3500 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 0,13 A |
| Ampérage | 0,13 A |
| Capacité | Microplaques |
| Type de produit | Agitateur vortex pour microplaques |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Dimensions (L x l) | 26,70 x 13,70 cm |
| Hauteur (impériale) | 4,50 po |
| Hauteur (métrique) | 11,4 cm |
| Afficher plus |