Learn More
Aalborg™ Contrôleur de débit massique thermique numérique
Click to view available options
Type:
Régulateur numérique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Modes numérique et analogique
- Configurations de flux programmables
- Plages de débit disponibles allant de 0 à 10 sccm jusqu’à 0 à 100 slpm
- Pression maximale de 1000 psig (70 bars)
- Capacité multipoint jusqu’à 256 unités
- Stocke les données d’étalonnage de 10 gaz au maximum
- Le totalisateur indique la quantité totale de gaz
- Limites de l’alarme pour un débit de gaz élevé et faible
- Facteurs de conversion pour 256 gaz au maximum
- Fonction de réglage automatique pour une réponse de contrôle optimale
- Test d’auto-diagnostic
Spécification
Spécification
| Type | Régulateur numérique |
| Débit d’air | 5 LPM |
| Pression nominale | 70 bars |
| Gamme de débit | De 0 à 5 LPM |