Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques avec sonde en acier inox sur câble
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Les thermomètres numériques faciles à lire sont compacts à tenir dans votre main ou à monter sur un mur dans des zones restreintes. Le thermomètre numérique Fisher Scientific™ avec sonde en acier inox est chimiquement résistant à la plupart des acides, bases et solvants et peut être utilisé pour mesurer la température des gaz, liquides, aliments et autres semi-solides.
- Les modèles 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 et 14-648-46 sont dotés d’une alarme réglable permettant de prévenir l’utilisateur lorsque les températures dépassent les points de consigne.
- Certains modèles (tels que 15-077-16 et -15) proposent des fonctions spéciales comme l’impression de la température, des valeurs haute / basse mémorisées et de l’heure ; Le thermomètre 15-077-29 est doté de minuteurs supplémentaires.
- Pour un thermomètre de taille miniature, voir le modèle 15-077-32
À utiliser dans les cuvettes, le sol, les incubateurs, les produits pétroliers et pour transpercer les échantillons alimentaires. Les thermomètres étanches (modèles 15-077-9E, -9D et 14-648-46) conviennent parfaitement aux laboratoires humides, aux zones de lavage et aux applications en extérieur dans les secteurs de l’agriculture, des produits pétrochimiques, des denrées alimentaires et l’industrie pharmaceutique.
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diamètre (impériale) de la sonde | 0,12 in |
| Dimensions (L x l x H) | 10.16 x 5.1 x 1.3 cm (4 x 2 x 0.5 po) |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires humides, zones de lavage, applications en extérieur dans les secteurs de l’agriculture, des produits pétrochimiques, des denrées alimentaires et l’industrie pharmaceutique |
| Hauteur (impériale) | 0,5 in |
| Hauteur (métrique) | 1,3 cm |
| Comprend | Pile AAA |
| Longueur (impériale) du câble | 120 in |
| Longueur (impériale) de sonde | 7,25 in |
| Longueur (métrique) | 10,16 cm |
| Afficher plus |