Learn More
Hach™ Digital Titrator Cartridge
Click to view available options
Plage:
0 à 800 mg/L de SO32-
100 à 4 000 mg/l de CaCO3
À utiliser avec (application):
Détermination de l’alcalinité
Détermination du sulfite
Concentration:
0,3998 N
1,6 N
Conditionnement:
1 pièce
Description
For determinations using a compatible Digital Titrator. Hach™ Digital Titrator Cartridge is a versatile and economical option for providing fast, accurate results when and where you need them.
- Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field
- Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds, without cleaning or rinsing burets
- Multiple parameter/range combinations are available
- Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge
Spécification
Spécification
| Analytes | Sulfite |
| Composition | Iodate-Iodure (0,3998 N KIO3-KI) |
| Concentration | 0,3998 N |
| Format | Cartouche |
| À utiliser avec (application) | Détermination du sulfite |
| À utiliser avec (équipement) | Titrateur numérique |
| Nbre de tests | 40 à 100 |
| Plage | 0 à 800 mg/L de SO32- |
| Taille de l’échantillon | 20 ml |
| Conditions de stockage | Température ambiante (10 à 25°C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iodate-Iodide 0,3998 N
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: portassium iodide, sodium hydroxide, potassium iodate