Learn More
Hach™ Digital Titrator Cartridge
Code produit. p-7115592
Click to view available options
Plage:
0 à 800 mg/L de SO32-
100 à 4 000 mg/l de CaCO3
À utiliser avec (application):
Détermination de l’alcalinité
Détermination du sulfite
Concentration:
0,3998 N
1,6 N
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12814883
Marque: Hach™ 1438901
For determinations using a compatible Digital Titrator. Hach™ Digital Titrator Cartridge is a versatile and economical option for providing fast, accurate results when and where you need them.
  • Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field
  • Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds, without cleaning or rinsing burets
  • Multiple parameter/range combinations are available
  • Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge
Spécification
Analytes Alcalinité / Base acide
Composition Acide sulfurique (H2SO4), 1.600 N
Concentration 1,6 N
Format Cartouche
À utiliser avec (application) Détermination de l’alcalinité
À utiliser avec (équipement) Titrateur numérique
Nbre de tests 40 à 100
Plage 100 à 4 000 mg/l de CaCO3
Taille de l’échantillon 100 ml
Conditions de stockage Température ambiante (10 à 25°C)
Méthode de test Phénolphtaléine / vert bromocrésol - rouge de méthyle
Type Cartouche de titration
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric Acid, 1,600N crtg
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric acid