Learn More
Thermo Scientific™ Bloc, diamètre 15 x 16 mm, pour bains secs / blocs chauffants (numériques et à écran tactile)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
No. of Places:
15
Conditionnement:
1 pièce
Description
Bénéficiez d’un maximum de flexibilité pour vos bains à sec / blocs chauffants Thermo Scientific™ grâce à une grande variété d’accessoires pour toutes les applications.
- Garantie : 2 ans
Spécification
Spécification
| Description | Bloc 15 x 16 mm de diamètre |
| À utiliser avec (équipement) | Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts) |
| Capacité | 15 x 16mm |
| Éclairage | DEL |
| No. of Places | 15 |
| Type | Bloc |
| Dimensions (L x l x H) | 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 po) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.