Learn More
Thermo Scientific™ Bloc, 1 plaque PCR 96 puits à demi-jupe ou jupe pleine, pour bains secs / blocs chauffants (numériques et à écran tactile)
Code produit. 15362215 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
No. of Places:
96
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. No. of Places unitSize
15362215 96 1 pièce
1 options
Code produit. 15362215
Marque: Thermo Scientific™ 88870121
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Chauffages de blocs/bains à sec numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts)
Bénéficiez d’un maximum de flexibilité pour vos bains à sec / blocs chauffants Thermo Scientific™ grâce à une grande variété d’accessoires pour toutes les applications.
  • Garantie : 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque PCR 96 puits à demi-jupe ou jupe pleine
Capacité (métrique) 0,2 ml
À utiliser avec (équipement) Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts)
Capacité 1 plaque PCR à demi-jupe ou à jupe complète de 96 puits
Éclairage DEL
No. of Places 96
Type Bloc
Dimensions (L x l x H) 76 x 124 x 55 mm (3 x 4,9 x 2,17 po)
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.