Learn More
Thermo Scientific™ Bloc, 1 plaque Elisa 96 puits, pour bains secs / blocs chauffants (numériques et à écran tactile)
Code produit. 15342205 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
No. of Places:
96
Conditionnement:
1 pièce
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15342205
Brand: Thermo Scientific™ 88870111
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
S’utilise avec : Chauffages de blocs/bains à sec numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts)
Bénéficiez d’un maximum de flexibilité pour vos bains à sec / blocs chauffants Thermo Scientific™ grâce à une grande variété d’accessoires pour toutes les applications.
  • Garantie : 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description 1 plaque Elisa 96 puits
À utiliser avec (équipement) Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts)
Capacité Elisa 1 x 96 puits
Éclairage DEL
No. of Places 96
Type Bloc
Dimensions (L x l x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 po)
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.