Learn More
Digitonine, MP Biomedicals™
Code produit. 11451531 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
200 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
Code produit. 11451531
Marque: MP Biomedicals 0215948082
Utilisé pour solubiliser les récepteurs et perméabiliser les membranes cellulaires et nucléaires. La digitonine MP Biomedicals est un détergent non ionique doux qui perméabilise les membranes plasmiques des cellules eucaryotes en complexant avec le cholestérol membranaire et d’autres &be non conjugués
La digitonine a les utilisations suivantes :
  • Détermination du cholestérol
  • Utilisation d’adipocytes perméabilisés par digitonine pour les études AMPc
  • Solubilisation des protéines membranaires
  • La forme hydrosoluble peut être utilisée pour l’isolement des chromosomes mitotiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11024-24-1
Formule moléculaire C56H92O29
Poids moléculaire (g/mol) 1229.32
Numéro MDL MFCD00077729
Clé InChI UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonyme digitonin
CID PubChem 102004607
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyle)-6-[(1’R,2R,2’S,3’S,4’R,7’S,8’R,9’S,12’S,13’S,15’R,16’R,18’S)-5,7’,9’,13’-tétraméthyle-5’-oxaspiro[oxane-2,6’-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosane]-3’,15’-dioloxy]oxan-3-yl]oxy}-5-hydroxy-6-(hydroxyméthyle)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-4-yl]oxy}-6-(hydroxyméthyle)oxane-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Spécification
Forme physique White Powder
Point de fusion 230°C to 240°C (decomposition)(literature)
Quantité 200 mg
Rotation spécifique [α]20/D −54°, c = 2.8 in methanol (Lit.)
Informations sur la solubilité Soluble in boiling water (1g/10mL). Heat for 15 minutes at 98°C. Cool and place at 4°C for 3 hrs and filter off any precipitate. Soluble in absolute alcohol (1g/57mL) and 95% alcohol (1g).
Poids de la formule 1229.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CriticalMicelle Concentration (CMC) <0.5mM (20–25°C) (Lit.)