Learn More
Acide diglycolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490198 100 g 100g
11480198 25 g 25g
11400208 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23758.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-99-6 | C4H6O5 | 134.09 g/mol
L’acide diglycolique a été utilisé dans la préparation de particules d’aragonite ressemblant à des aiguilles à partir de solutions aqueuses de nitrate de calcium. Il est également utilisé dans la synthèse d’Imipramines N-interliées qui montrent une activité apoptotique contre les cellules malignes ainsi que des signes de lutte contre le lymphome de Burkitt.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide diglycolique a été utilisé dans la préparation de particules d’aragonite ressemblant à des aiguilles à partir de solutions aqueuses de nitrate de calcium. Il est également utilisé dans la synthèse d’Imipramines N-interliées qui montrent une activité apoptotique contre les cellules malignes ainsi que des signes de lutte contre le lymphome de Burkitt.
Solubilité
Soluble dans l’eau ou le méthanol
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-99-6
Formule moléculaire C4H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 134.09
Numéro MDL MFCD00004309
Clé InChI QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diglycolic acid, 2,2'-oxydiacetic acid, oxydiacetic acid, acetic acid, 2,2'-oxybis, oxybisacetic acid, oxydiethanolic acid, diglycolicacid, bis carboxymethyl ether, oxodiacetic acid, 3-oxapentanedioic acid
CID PubChem 8088
Nom IUPAC Acide 2-(carboxyméthoxy)acétique
SMILES OC(=O)COCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diglycolic acid
Point de fusion 140°C à 145°C
Quantité 100 g
Beilstein 1072117
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol.
Poids de la formule 134.09
Pourcentage de pureté 98%