Learn More
Acide diglycolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10295870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10295870 100 g Flacon en plastique 100g
10544101 500 g Flacon en plastique 500g
10096003 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10295870 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162261000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 110-99-6 | C4H6O5 | 134.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-99-6
Formule moléculaire C4H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 134.09
Numéro MDL MFCD00004309
Clé InChI QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diglycolic acid, 2,2'-oxydiacetic acid, oxydiacetic acid, acetic acid, 2,2'-oxybis, oxybisacetic acid, oxydiethanolic acid, diglycolicacid, bis carboxymethyl ether, oxodiacetic acid, 3-oxapentanedioic acid
CID PubChem 8088
Nom IUPAC Acide 2-(carboxyméthoxy)acétique
SMILES OC(=O)COCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diglycolic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 141,0°C à 145,0°C
Couleur Blanc à beige
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire O(CH2CO2H)2
Beilstein 03, 234
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’éthanol
Poids de la formule 134.09
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diglycolic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.