Learn More
Digoxine 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30461165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461165 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461165 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0212.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Digoxine 1,0 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Digoxin
CAS 20830-75-5
Noms d’analytes ou de composants Digoxin
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C41 H64 O14
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Digoxin (8 CI), Cardigox, Cardiogoxin, Cardioxin, Cardixin, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one
Formule InChI InChI=1 S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48 H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
SMILES O[C@@]12 [C@@](C)([C@H](CC1)C3=CC(=O)OC3)[C@H](O)C[C@]4([C@]2(CC[C@]5([C@]4(C)CC[C@H](O[C@H]6 C[C@H](O)[C@H](O[C@H]7 C[C@H](O)[C@H](O[C@H]8 C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O8)[C@@H](C)O7)[C@@H](C)O6)C5)[H])[H])[H]
Nom IUPAC 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-diméthyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tétradécahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]-2H-furan-5-one
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 780.94
Quantité 1 mL
Poids de la formule 780,4296 g/mol