Learn More
Digoxine, 1 mg/ml dans du méthanol, Lipomed
Description
Digoxine, 1 mg/ml dans du méthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Digoxin |
| CAS | 20830-75-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Digoxin |
| Formule moléculaire | C41 H64 O14 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Synonyme | Digoxin (8 CI), Cardigox, Cardiogoxin, Cardioxin, Cardixin, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | O[C@@]12 [C@@](C)([C@H](CC1)C3=CC(=O)OC3)[C@H](O)C[C@]4([C@]2(CC[C@]5([C@]4(C)CC[C@H](O[C@H]6 C[C@H](O)[C@H](O[C@H]7 C[C@H](O)[C@H](O[C@H]8 C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O8)[C@@H](C)O7)[C@@H](C)O6)C5)[H])[H])[H] |
| Nom IUPAC | 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-diméthyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tétradécahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]-2H-furan-5-one |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Afficher plus |