Learn More
Dihexylphthalate, TRC
Code produit 30179621
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179621 500 mg 500mg
30179170 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179621 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB185430500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68515-50-4
Formule moléculaire C20H30O4
Poids moléculaire (g/mol) 334.45
Synonyme Phthalic acid bis-iso-hexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester (branched and linear), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear
Nom IUPAC 2-O-hexan-3-yl 1-O-(3-methylpentyl) benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES CCCC(CC)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC(C)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic acid, bis-iso-hexyl ester
Noms d’analytes ou de composants Phthalic acid, bis-iso-hexyl ester
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule InChI InChI=1S/C20H30O4/c1-5-10-16(7-3)24-20(22)18-12-9-8-11-17(18)19(21)23-14-13-15(4)6-2/h8-9,11-12,15-16H,5-7,10,13-14H2,1-4H3
Type de solution Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantité 500 mg
Poids de la formule 334.21
Pourcentage de pureté >95%